Stampa…
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 405 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
Peso molecolare: 283,30 g/mol
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090701
CAS Number: 284493-59-0