Stampa…
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10273-1G PC10273-500MG PC10273-5G
APOSPC10273-1GEA 217 EUR
APOSPC10273-1G APOSPC10273-500MG APOSPC10273-5G
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425805
CAS Number: 383146-94-9