Stampa…
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC10272-1G PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA 405 EUR
APOSPC10272-1G APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formula: C₁₃H₇Cl₃FNO₂
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001281
CAS Number: 453557-67-0