Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 799 EUR
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formula: C₁₁H₁₄F₃NO
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001278
CAS Number: 400878-20-8