Stampa…
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1027-25G PC1027-5G
APOSPC1027-25GEA 126 EUR
APOSPC1027-25G APOSPC1027-5G
3-Fluoro-1-iodopropane 98%
3-Fluoro-1-iodopropane
Formula: C₃H₆FI
Punto di ebollizione: 68…69 °C/95mmHg
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784197
CAS Number: 462-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III