1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC10269-1G
PC10269-500MG
PC10269-5G
APOSPC10269-1GEA
147
EUR
APOSPC10269-1G
APOSPC10269-500MG
APOSPC10269-5G
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Formula:
C₁₂H₈FNO₂S Punto di fusione: 92…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117815 CAS Number: 2438-85-9 |