Stampa…
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 253 EUR
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
(4-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 151,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 24115-20-6