1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC10267-1G
PC10267-500MG
PC10267-5G
APOSPC10267-1GEA
172
EUR
APOSPC10267-1G
APOSPC10267-500MG
APOSPC10267-5G
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formula:
C₁₄H₁₁BrF₃NO Punto di fusione: 79…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00268899 CAS Number: 95337-69-2 |