2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10265-1G
PC10265-500MG
APOSPC10265-1GEA
1060
EUR
APOSPC10265-1G
APOSPC10265-500MG
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
2-Phenethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-1-ol
Formula:
C₂₀H₂₀F₃NO Punto di fusione: 76…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425797 CAS Number: 439095-60-0 |