Stampa…
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-(4-methylpiperazino)aniline, 3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzenamine, 3-Fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
PC10264-10G PC10264-1G
APOSPC10264-10GEA 118 EUR
APOSPC10264-10G APOSPC10264-1G
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₆FN₃
Peso molecolare: 209,27 g/mol
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663793
CAS Number: 221198-99-8