Stampa…
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10261-1G PC10261-5G PC10261-10G
APOSPC10261-1GEA 53.9 EUR
APOSPC10261-1G APOSPC10261-5G APOSPC10261-10G
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00181811
CAS Number: 325-89-3