Stampa…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Fornitore: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 217 EUR
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₃H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 233,24 g/mol
Punto di fusione: 129…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215663
CAS Number: 338965-51-8