Stampa…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 275 EUR
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Formula: C₁₀H₆ClFN₂
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231634
CAS Number: 338965-15-4