Stampa…
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10255-1G PC10255-500MG
APOSPC10255-1GEA 1060 EUR
APOSPC10255-1G APOSPC10255-500MG
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Formula: C₁₈H₁₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425785
CAS Number: 439095-40-6