Stampa…
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzonitrile
PC10253-1G PC10253-500MG PC10253-5G
APOSPC10253-1GEA 210 EUR
APOSPC10253-1G APOSPC10253-500MG APOSPC10253-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₄H₈F₃NO
Peso molecolare: 263,22 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871521
CAS Number: 453557-46-5