Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10250-1G PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-1GEA 0 EUR
APOSPC10250-1G APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₅H₅F₃N₂O
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139833
CAS Number: 122431-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III