Stampa…
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 216 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01590673
CAS Number: 336879-99-3