Stampa…
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 EUR
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01590675
CAS Number: 336880-01-4