Stampa…
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 799 EUR
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791219
CAS Number: 690632-25-8