Stampa…
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 35 EUR
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
Peso molecolare: 360,13 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791218
CAS Number: 959576-71-7