Stampa…
4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10244-1G PC10244-250MG
APOSPC10244-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10244-1G APOSPC10244-250MG
4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₂S
Peso molecolare: 196,1982 g/mol
Punto di fusione: 217…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425782
CAS Number: 310466-37-6