Stampa…
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 209 EUR
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
Peso molecolare: 241,19 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425775
CAS Number: 72850-53-4