Stampa…
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10240-1G PC10240-500MG PC10240-5G
APOSPC10240-1GEA 217 EUR
APOSPC10240-1G APOSPC10240-500MG APOSPC10240-5G
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₄
Peso molecolare: 274.2 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001265
CAS Number: 400878-21-9