Stampa…
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 130 EUR
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formula: C₈H₆F₃NO
Peso molecolare: 189,14 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663790
CAS Number: 23516-79-2