Stampa…
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Peso molecolare: 372,139 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243963
CAS Number: 338422-71-2
UN: 3261
ADR: 8,III