3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC10230-1G
PC10230-500MG
PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA
172
EUR
APOSPC10230-1G
APOSPC10230-500MG
APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formula:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O Peso molecolare: 323.1 g/mol Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117811 CAS Number: 76471-06-2 |