Stampa…
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 115 EUR
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₀FNO₃S
Peso molecolare: 267,28 g/mol
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04117805
CAS Number: 886360-59-4