Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 405 EUR
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Formula: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 241…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012828
CAS Number: 439110-82-4