Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoroacetamido)propanoic acid
PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 800 EUR
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formula: C₁₁H₉ClF₃NO₃
Peso molecolare: 295,65 g/mol
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791205
CAS Number: 117291-25-5