Stampa…
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10221-1G PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA 386 EUR
APOSPC10221-1G APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₂F₃NO₅
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791204
CAS Number: 886360-56-1