Stampa…
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 402 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formula: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Peso molecolare: 341,33 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425754
CAS Number: 439095-20-2