Stampa…
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 217 EUR
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₆FNO₄S
Punto di fusione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02736084
CAS Number: 349624-64-2