Stampa…
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 290 EUR
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Formula: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425750
CAS Number: 451485-60-2