Stampa…
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC10212-1G PC10212-500MG
APOSPC10212-1GEA 666 EUR
APOSPC10212-1G APOSPC10212-500MG
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formula: C₁₅H₁₀F₃N₅
Punto di fusione: 230…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791200
CAS Number: 863305-83-3