1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₁₇ClFNO₂ Punto di fusione: 220…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425740 CAS Number: 451485-55-5 |