Stampa…
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10208-1G PC10208-500MG PC10208-5G
APOSPC10208-1GEA 280 EUR
APOSPC10208-1G APOSPC10208-500MG APOSPC10208-5G
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
1-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001251
CAS Number: 400878-19-5