Stampa…
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10207-1G PC10207-500MG PC10207-5G
APOSPC10207-1GEA 405 EUR
APOSPC10207-1G APOSPC10207-500MG APOSPC10207-5G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₁F₃O₃
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01814780
CAS Number: 449778-81-8