Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde oxime
PC10206-1G PC10206-500MG
APOSPC10206-1GEA 799 EUR
APOSPC10206-1G APOSPC10206-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
2-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 231.23 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091015
CAS Number: 449778-79-4