Stampa…
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC10203-1G PC10203-500MG PC10203-5G
APOSPC10203-1GEA 217 EUR
APOSPC10203-1G APOSPC10203-500MG APOSPC10203-5G
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula: C₁₀H₉FN₄OS
Punto di fusione: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200939
CAS Number: 886361-58-6