1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Acetyl-5-(4-fluorophenyl)thiophene
PC10202-1G
PC10202-500MG
PC10202-5G
APOSPC10202-1GEA
263
EUR
APOSPC10202-1G
APOSPC10202-500MG
APOSPC10202-5G
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
1-[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]-1-ethanone
Formula:
C₁₂H₉FOS Peso molecolare: 220,27 g/mol Punto di fusione: 119…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200932 CAS Number: 886361-46-2 |