1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10201-1G
PC10201-500MG
PC10201-5G
APOSPC10201-1GEA
405
EUR
APOSPC10201-1G
APOSPC10201-500MG
APOSPC10201-5G
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
1-[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-ethanol
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117790 CAS Number: 959578-12-2 |