α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formula:
C₇H₆F₃N Punto di ebollizione: 65…67 °C/15mmHg Punto di fusione: –34 °C Densità: 1,282 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS Number: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |