Stampa…
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC10195-1G PC10195-500MG PC10195-5G
APOSPC10195-1GEA 533 EUR
APOSPC10195-1G APOSPC10195-500MG APOSPC10195-5G
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[1-Methyl-5-(4-methylphenoxy)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001207
CAS Number: 400073-97-4