6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC10193-1G
PC10193-5G
APOSPC10193-1GEA
292
EUR
APOSPC10193-1G
APOSPC10193-5G
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₁₂H₇FN₂OS Punto di fusione: 147…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02091516 CAS Number: 439095-02-0 |