Stampa…
5-Amino-2,4-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 59.7 EUR
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,11 g/mol
Punto di fusione: 177 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973718
CAS Number: 113512-71-3