Stampa…
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 275 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₂ClFO₃
Peso molecolare: 306,72 g/mol
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091011
CAS Number: 400825-72-1