Stampa…
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 292 EUR
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,1289 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784270
CAS Number: 55805-21-5