Stampa…
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 172 EUR
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₃H₇ClFNO
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01815095
CAS Number: 449778-68-1