Stampa…
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 372 EUR
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀ClFO₃
Peso molecolare: 292,7 g/mol
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091010
CAS Number: 449778-67-0