Stampa…
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 582 EUR
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀F₂O₃
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091009
CAS Number: 338393-76-3